Documentos Principais
GE30152104010150
Sera-Mag Magnetic Streptavidin Coated particles
Cytiva 30152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
ligand
(Streptavidin Coated particles)
Formulário
suspension (1% Solids)
embalagem
pkg of 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 30152104010150
concentração
10 mg/mL
Tamanho médio da partícula
1 μm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
Características e benefícios
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
  • Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
  • Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
  • Available in Sera-Mag SpeedBeads and original Sera-Mag versions.
  • Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
  • Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)