GE27-2061-01
2′,3′-Dideoxycytidine 5′-Triphosphate, 100 mM solution (ddCTP)
Cytiva 27-2061-01
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 40 μL
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-2061-01
concentração
100 mM
cor
Colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Easy-to-use, time-saving solutions for use in any application requiring ddNTPs of high purity, such as dideoxy sequencing and genotyping reactions.
- High purity: ? 98% triphosphate.
- Each lot of ddNTPs is functionally tested to meet or exceed criteria for high-quality sequencing with Thermo Sequenase DNA Polymerase.
- Available either as individual products or in a convenient set containing ddATP, ddCTP, ddGTP, and ddTTP in separate tubes.
- Supplied in purified water as 5 mM and 100 mM solutions.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)