Documentos
GE19152104010150
Sera-Mag SpeedBead Blocked Amino particles
Cytiva 19152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids), size 5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
ligand
(Amino Particles)
tamanho
5 mL
forma
suspension (1% Solids)
fabricante/nome comercial
Cytiva 19152104010150
concentração
10 mg/mL
Tamanho médio da partícula
1 μm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3