GE11-0032-73
HiTrap® Capto™ MMC
Cytiva 11-0032-73, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 11-0032-73
Parâmetros
flow rate
<4 ml/min flow rate
42 psi
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
Matriz
highly cross-linked agarose
Tamanho médio da partícula
75 μm (d50v)
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
2-12
adequação
suitable for bioprocess medium
Descrição geral
Aplicação
The Capto™ MMC ligand may interact with Proteins in many different ways. It contains a carboxyl group, and thus it is a weak cation exchanger. However, in addition to the ionic interactions several other types of interactions are involved, including hydrogen bonding and hydrophobic interaction.
Características e benefícios
- High dynamic binding capacity at high conductivity.
- Selectivity allows binding in the presence of salt.
- High volume throughput.
- HiTrap® Capto™ MMC can be used to bind Proteins at the conductivity of the feed material and to solve specific purification challenges.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.