Selecione um tamanho
R$ 7.550,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 7.550,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Cytiva
volume do leito
5 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
highly cross-linked agarose
diâmetro médio
75 μm
cleaning
2-12
Faixa de trabalho
3-10
adequação
suitable for bioprocess medium
Descrição geral
- KappaSelect is an affinity chromatography resin designed for the purification of human Fab (kappa) fragments.
- It is a rigid agarose base matrix that facilitates high flow rates and large volume processing of samples for efficient throughput.
- The Fab purity and productivity are maintained by the low ligand leakage.
- Non-mammalian derived product is also effective in binding IgG, IgA, and IgM target molecules.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)