GE17-5068-01
SOURCE™ 15RPC ST 4.6/100
pkg of 1 column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
matrix surface
Materiais
polypropylene column
Características
autoclavable 20 min at 121°C
embalagem
pkg of 1 column
Parâmetros
flow rate
0.5 ml/min - 2.5 ml/min flow rate
580 psi
técnica(s)
HPLC: suitable
tamanho do leito
4.6 mm × 100 mm
volume do leito
1.7 mL
D.I. da coluna
4.6 mm
Matriz
polymeric
polystyrene/divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
Tamanho médio da partícula
15 μm
cleaning
1-14
Faixa de trabalho
1-12
capacidade
~10 mg binding capacity
adequação
suitable for bioprocess medium
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity, and high resolution at high fLow rates.
- Excellent scalability, from RESOURCE™ to FineLINE columns.
- using ÄKTA® design and other high-performance liquid chromatography systems.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
“Ghosting” in chromatograms due to poor eluent quality; trace organic impurities concentrate, causing unknown peaks.
The different stages of working with SOURCE™ (Cytiva) for high-resolution separation are discussed, from purification to polishing and scaling up
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
Protocolos
In this section the practical aspect of Reverse Phased Chromatography ( RPC) is discussed including media and column selection and eluent selection and preparation.