GE17-0402-03
HiTrap® Protein A High Performance
Cytiva 17-0402-03, pack of 2 × 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
native protein A
embalagem
pack of 2 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0402-03
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
Parâmetros
42 psi
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
tamanho
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
2-10
Faixa de trabalho
3-9
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High binding capacitiy of 20 mg IgG/mL medium and fast kinetics.
- 34 μm bead size for high-performance, high-resolution purifications.
- Designed for use with syringe, pump, or chromatography system such as ÄKTA® design or FPLC™ System.
- Stable over pH 3 to 9 for use, and 2 to 10 for cleaning.
- Robust, easy-to-use method.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to purify IgM antibodies by affinity chromatography using HiTrap™ IgM Purification HP.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolos
General instructions for affinity purification using HiTrap columns from Cytiva.
Protein A, coupled to Sepharose, binds IgG via its Fc regions, facilitating affinity chromatography purification.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.