GE17-0220-02
CM-Sephadex® C-50
Cytiva 17-0220-02, pack of 500 g
Sinônimo(s):
C-50 Chromatography Resin, CM-Sephadex
About This Item
Produtos recomendados
ligand
carboxymethyl
descrição
Ion Exchanger Type (value)
Características
autoclavable Swollen, in salt form for 30 min at 120°C
embalagem
pack of 500 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0220-02
condição de armazenamento
dry media
Matriz
cross-linked dextran
tamanho de partícula
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Faixa de trabalho
2-12
capacidade
binding capacity
adequação
none detected for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Características e benefícios
- Weak cation exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)