GE10600041
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 10600041
bainha L × C
200 mm × 200 mm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
Descrição geral
Aplicação
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Características e benefícios
- Low background and excellent signal-to-noise ratios
- Compatible with a variety of labelling and detection systems
- High binding capacity
- Suitable for proteins with a wide range of molecular weights
- Ideal tool for your antibody purification and analysis workflow
- Proprietary nitrocellulose formula ensures a long shelf life of bound proteins
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)