GE10600017
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 10600017
rolo L × C
200 mm × 4 m
tamanho de poro
0.2 μm pore size
Descrição geral
Aplicação
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Características e benefícios
- High binding capacity.
- Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
- Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)