GBL622103
Grace Bio-Labs CoverWell™ perfusion chambers
3 chambers, port diam. 1.5 mm, chamber W × L × thickness 3 mm × 32 mm × 0.9 mm
Sinônimo(s):
leak proof enclosure for slides, microscope stick on multiwell chamber, reusable press to seal multiwell chamber, water tight multiple well chamber
Selecione um tamanho
R$ 1.651,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.651,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
clear polycarbonate backing
red silicon wells
esterilidade
non-sterile
Características
wells 3
embalagem
pack of 40 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 622103
câmara L × C × espessura
3 mm × 32 mm × 0.9 mm
diâmetro da porta
1.5 mm
poços
3
Descrição geral
CoverWell perfusion chambers form removable, water-tight multiwell enclosures by pressing to coverglass or microscope slides. Chambers are made of medical-grade silicone bonded to clear, UV-transparent plastic, and are removable for permanent mounting. The thin polycarbonate cover displays excellent transparency. The perfusion chambers are ideal for live cell imaging on upright or inverted microscopes at high magnification.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)