Documentos Principais
GBL505196
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
96 square pads, 6 mm diam.glass substrate
Sinônimo(s):
nitrocellulose slides, protein microarrays
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.706,00
R$ 1.706,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.706,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
R$ 1.706,00
Check Cart for Availability
Materiais
nitrocellulose (on glass)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 505196
tamanho externo
74 mm × 110 mm
tipo de ligação
medium binding surface
Descrição geral
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Informações legais
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)