Documentos Principais
GBL505103
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side, Plain glass
Sinônimo(s):
nitrocellulose slides, protein microarrays
Selecione um tamanho
20 EA
R$ 5.101,00
R$ 5.101,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 EA
R$ 5.101,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
R$ 5.101,00
Check Cart for Availability
Características
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side
Plain glass
embalagem
pack of 20 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 505103
C × L × espessura
25 mm × 75 mm × 1 mm
Descrição geral
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Informações legais
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)