Documentos Principais
GBL246881
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 1 well, with stainless steel spring clips
Sinônimo(s):
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.482,00
R$ 2.482,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.482,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
R$ 2.482,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Materiais
black silicone (Acrylic tray)
rectangular wells
esterilidade
non-sterile
Características
wells 1
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 246881
tamanho
1 well
volume do poço
350 μL
cor
none
Descrição geral
ProPlate re-usable, multi-well chambers form removable, leak-proof wells on virtually any slide surface without the use of adhesive.
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
Informações legais
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)