Documentos
G9660
Supelco
Gelatin veronal buffer−EDTA
Sinônimo(s):
GVB-EDTA
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
esterilidade
sterile-filtered
drug control
Home Office Schedule 3; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
temperatura de armazenamento
2-8°C
Componentes
Contains 141 mM NaCl, 0.1% gelatin, 1.8 mM sodium barbital, 3.1 mM barbituric acid and 10 mM EDTA, pH 7.3-7.4.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2