Merck
G9268
Glass beads, unwashed
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Sinônimo(s):
Glass beads
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
particle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
Unwashedglass beads have been used:
  • in the quantification of protein in fungal colonybiofilm
  • in the lysis of microglial cells for the extraction andquantification of chlorophylls and cell mortality rate
  • in the extraction ofDNA and RNA from microbial communities
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)