G9262
Gly-Pro 4-methoxy-β-naphthylamide hydrochloride
powder
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc(NC(=O)C2CCCN2C(=O)CN)cc3ccccc13
InChI
1S/C18H21N3O3.ClH/c1-24-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)20-18(23)15-7-4-8-21(15)17(22)11-19;/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,19H2,1H3,(H,20,23);1H
chave InChI
IYLMARVOIYCGET-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges