G3516
α-D-Glucoheptonic acid sodium salt
Sinônimo(s):
D-Glycero-D-guloheptonic acid, Glucosemonocarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D 5.5 to 6.5 °, c = 4% (w/v) in water
técnica(s)
HPLC: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)C(O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H14O8.Na/c8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;/h2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
chave InChI
FMYOMWCQJXWGEN-WYRLRVFGSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3