Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
pf
212.2-214.5 °C
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
Sanofi Aventis
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
chave InChI
WIGIZIANZCJQQY-RUCARUNLSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCC8(6833) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
Aplicação
- as a hypoglycemic drug to test its anti-diabetic functionality in human umbilical vein cells (HUVECs)[3]
- as a sulfonylurea ATP-sensitive potassium channel (KATP) channel inhibitor in breast cancer MDA-MB-231 cells[4]
- in glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) assays of neonatal islet-like cell clusters (NICCs) to test its effect on insulin secretion[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)