G11100P
DMT-dG(ib) Pharmadite®
Sinônimo(s):
DMT-dG(ib) Phosphoramidite, N-(2-methyl-1-oxopropyl)-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxyguanosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99.5% (reversed phase HPLC)
>99.5% (31P-NMR)
Formulário
powder or granules
técnica(s)
oligo synthesis: suitable
Impurezas
>= 170ppm, none detected (S/N <2.5)
≤0.1% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.1% single unspecified Imprity (reversed phase HPLC)
≤0.3% dG2 (reversed phase HPLC, DMT-dG(ib) cyanoethyl-H-posphonate)
≤0.3% dG3 (reversed phase HPLC, DMT-dG(ib) phosphoramidate)
≤0.3% dG4 (reversed phase HPLC, DMT-dG(ib)-diisopropylamino-H-phosphonate)
≤0.30 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(V) -25-99ppm (31P-NMR)
≤3.0 wt. % residual solvent content
cor
white to off-white
solubilidade
soluble, clear
adequação
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
perfil de nucleosídeo
base: deoxyguanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N7O8P/c1-28(2)41(52)48-43-47-40-39(42(53)49-43)46-27-50(40)38-25-36(59-60(57-24-12-23-45)51(29(3)4)30(5)6)37(58-38)26-56-44(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(54-7)20-16-32)33-17-21-35(55-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H2,47,48,49,52,53)/t36-,37+,38+,60?/m0/s1
chave InChI
FDRMKYVTIFSDPR-MMROLVBFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?