G0549
Corosolic acid from Lagerstroemia speciosa
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Corosolic acid, (2α,3β)-2,3-Dihydroxyurs-12-en-28-oic acid, 2α-Hydroxyursolic acid, Colosolic acid, Corsolic acid, Glucosol
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)C(C)(C)[C@@](CC[C@]2(C)[C@]3([H])CC=C4[C@@]2(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC5)([H])[C@]3(C)C1
InChI
1S/C30H48O4/c1-17-10-13-30(25(33)34)15-14-28(6)19(23(30)18(17)2)8-9-22-27(5)16-20(31)24(32)26(3,4)21(27)11-12-29(22,28)7/h8,17-18,20-24,31-32H,9-16H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,18+,20-,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
chave InChI
HFGSQOYIOKBQOW-ZSDYHTTISA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3