temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
VPZXBVLAVMBEQI-VKHMYHEASA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)