F8646
Anti-Mouse IgG (Fc specific) F(ab′)2 fragment−FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:320
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Mouse IgG (Fc specific) F(ab′)2 fragment−FITC antibody is specific for the Fc fragment of mouse IgG. No cross reactivity is observed with the Fab fragment of mouse IgG. Purified antibody is conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC) in an alkaline reaction and then purified to remove unbound FITC.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Outras notas
forma física
Nota de preparo
Useful when trying to avoid background staining due to the presence of Fc receptors.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3