F7887
Anti-Bovine IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Bovine IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:300
immunohistochemistry: 1:300
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade