Documentos Principais
F7553
Sigma-Aldrich
FR 122047 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1-[(4,5-Bis(4-methoxyphenyl)-2-thiazoyl)carbonyl]-4-methylpiperazine hydrochloride
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 5.380,00
R$ 5.380,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 5.380,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H25N3O3SHCl
Número CAS:
Peso molecular:
459.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 5.380,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
faintly yellow
solubilidade
methylene chloride: 50 mg/mL, slightly hazy, yellow
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccc(cc1)-c2nc(sc2-c3ccc(OC)cc3)C(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C23H25N3O3S.ClH/c1-25-12-14-26(15-13-25)23(27)22-24-20(16-4-8-18(28-2)9-5-16)21(30-22)17-6-10-19(29-3)11-7-17;/h4-11H,12-15H2,1-3H3;1H
chave InChI
YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Selective cyclooxgenase-1 (COX-1) inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)