Documentos Principais
F4928
Sigma-Aldrich
Flavin-Containing Monooxygenase-1, Microsomes human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FMO-1
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 3.722,00
R$ 3.722,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 3.722,00
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 3.722,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous solution
atividade específica
See COA for Value
peso molecular
55-60 kDa
embalagem
vial of 2.5 mg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... FMO1(2326)
Ações bioquímicas/fisiológicas
The FMO′s are responsible for catalyzing the oxygenation of a variety of xenobiotic and drug compounds including environmental pollutants and carcinogens which contain a nucleophilic nitrogen, sulfur, selenium, or phosphorus-containing moiety associated with their respective oxides. These enzymes are classified as Phase I or oxidative drug metabolism enzymes.
Definição da unidade
One unit will catalyze the production of 1.0 picomole of methyl p-tolylsulfoxide from methyl p-tolyl sulfide per minute at pH 9.5 at 37 deg C.
forma física
Solution in 100 mM potassium phosphate buffer, pH 7.4.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)