Documentos Principais
F3889
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
193.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
aplicação(ões)
detection
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC=O
InChI
1S/C10H11NO3/c12-7-11-9(10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t9-/m0/s1
chave InChI
NSTPXGARCQOSAU-VIFPVBQESA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)