F2302
Fractalkine Peptide
>97% (SDS-PAGE), lyophilized powder, mouse recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
CX3CL-1, Neurotactin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fractalkine, Chemokine Domain from mouse, >97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.3-3 μg/mL
peso molecular
calculated mol wt ~9.5 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Cx3cl1(20312)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?