Documentos Principais
F2144
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedicarboxylic acid
~96%
Sinônimo(s):
1,1′-Biscarboxylferrocene, 1,1′-Dicarboxyferrocene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10FeO4
Número CAS:
Peso molecular:
274.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
~96%
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].OC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O2.Fe/c2*7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H,(H,7,8);
chave InChI
ISVVAJYTLASNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Planar chiral ferrocene-based amido-phosphine ligands as catalysts for asymmetric allylic alkylation reactions
  • Potential antitumor agents
  • Isostructural ferrocenyl coordination polymer hollow microspheres with H2 storage properties
  • Prganometallic aromatic polyesters
  • Manganese-lanthanide-ferrocene clusters
substituído por