Key Documents
F1375
Sigma-Aldrich
Fast Red ITR Salt
practical grade
Sinônimo(s):
5-Diethylaminosulfonyl-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Fórmula linear:
C11H16ClN3O3S · 1/2ZnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
373.93
Número do índice de cores:
37150
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
grau
practical grade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)S(=O)(=O)c1ccc(OC)c(c1)[N]#N
InChI
1S/C11H16N3O3S/c1-4-14(5-2)18(15,16)9-6-7-11(17-3)10(8-9)13-12/h6-8H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
DLMVAZUSXBWNAJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3