F1269
Anti-Avidin–FITC antibody, Mouse monoclonal
clone WC19.10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Avidin
Selecione um tamanho
R$ 3.186,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.186,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
WC19.10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)