A2901
Avidin–FITC from egg white
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Avidin–Fluorescein isothiocyanate from egg white
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
FITC conjugate
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
Extensão da rotulagem
2-4 mol fluorescein isothiocyanate per mol avidin
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
forma física
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3