Documentos Principais
F113
Sigma-Aldrich
R(−)-Fenfluramine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16F3N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
267.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCN[C@H](C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m1./s1
chave InChI
ZXKXJHAOUFHNAS-SBSPUUFOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Less active enantiomer
Neurotoxic on prolonged administration or at high dosage; releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism; anorectic.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Recent studies in the clinical pharmacology of anorectic drugs.
Silverstone, et al.
Recent Adv. Obes. Res., 5, 285-285 (1986)
Re: Estimate of deaths due to valvular insufficiency attributable to the use of benfluorex in France.
Nicolas Deltour et al.
Pharmacoepidemiology and drug safety, 21(6), 584-585 (2012-04-21)
Mediator scandal engulfs French compensation body.
Asher Mullard
Lancet (London, England), 381(9880), 1803-1803 (2013-05-30)
Prescrire international, 22(135), 46-46 (2013-02-28)
Women were given appetite suppressants during pregnancy.
In the wake of the Mediator scandal: some progress in France, but apathy at the European level.
Prescrire international, 21(126), 110-110 (2012-04-21)