Documentos Principais
EP6133928004
Reference Filter Set
for Eppendorf BioPhotometer® D30
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.24
Características
for Eppendorf BioPhotometer® D30
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6133928004 (Global)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Contains 6 filters (1 blank filter, 2 filters for checking UV/Vis wavelenght systematic error and precision, 3 filters for photometric verification)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)