Documentos Principais
EP6001012210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 28 x boxes (2 in.), (4 x 7) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
Características
(4 x 7) configuration
Holds 28 x boxes (2 in.)
drawer
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
max. box size [mm]: 136 x 136
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001012210 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 404 mm (15.9 in.)
Descrição geral
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 252 boxes), Innova U535 (max. 336 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 504 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 504 boxes)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)