Documentos Principais
EP5920745000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
flat bottom
Características
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
Holds 500 mL bottless
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920745000 (Global)
Parâmetros
4,160 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
168 mm
Diâmetro
70 mm
compatibilidade
for use with Universal-Large bucket
Descrição geral
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)