EP5920741004
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 750 mL flat bottom bottles, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
Holds 750 mL flat bottom bottles
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920741004 (Global)
Parâmetros
4,079 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
166 mm
Diâmetro
104 mm
compatibilidade
for use with Universal-Large bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)