HS206204
Pipette Stand
acrylic, to hold, 4 pipette(s), clear
Selecione um tamanho
R$ 377,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 377,00
Produtos recomendados
Materiais
acrylic
clear
Características
to hold 4 pipette(s)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS206204
C × L × A
199 mm × 172 mm × 206.4 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- 4-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
- Designed to hold most major pipette brands
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)