EP5920740008
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 250 mL flat bottom bottles, pack of 2
About This Item
Produtos recomendados
Características
Holds 250 mL flat bottom bottles
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920740008 (Global)
Parâmetros
4,099 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
133 mm
Diâmetro
62 mm
compatibilidade
for use with Universal-Large bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)