Documentos Principais
CLS431841
Corning® centrifuge bottle
with standard screw cap, capacity 250 mL, polypropylene
Sinônimo(s):
centrifugation bottles, digestion bottles, shaking bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
flat bottom tube
polypropylene
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
cap
embalagem
pkg of 36 ea
fabricante/nome comercial
Corning 431841
Parâmetros
13500 × g max. RCF
capacidade
250 mL
Características e benefícios
  • Corning® centrifuge bottles have a specially designed cap for improved grip
  • Includes clear graduations and textured marking spot.
  • Bottles are designed with extra-thick walls for high durability
  • Wide mouth for easier liquid filling
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Unique design aid researchers to reduce the number of centrifugation cycles and enhance productivity
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)