EP5920739000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 49 x 2.6 - 8 mL tubes, pack of 2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round bottom
Características
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
Holds 2.6 - 8.0 mL tubes
for use with cap
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920739000 (Global)
Parâmetros
4,140 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
109 mm
Diâmetro
13 mm
compatibilidade
for use with Universal-Large bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)