Documentos Principais
EP5920737007
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, MTP, DWP, PCRplates, pack of 2
Sinônimo(s):
Adapter for Eppendorf Rotor, Eppendorf Rotor Adapter, Large Rotor Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Materiais
flat bottom
Características
capacity MTP, DWP, PCR
plates
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920737007 (Global)
Parâmetros
3,938 × g max. RCF
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Altura
116 mm
compatibilidade
for use with Universal-Large bucket
Descrição geral
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)