Documentos Principais
EP5920710001
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 22 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
capacity 22 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920710001 (Global)
Parâmetros
3,076 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
121 mm
Diâmetro
17 mm
compatibilidade
for use with plate/tube bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)