Documentos Principais
EP5895180000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
to hold 0.2 mL to 400 mL tubes and bottles
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5895180000
Parâmetros
51,000 max. RCF (5,263 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5910R
Descrição geral
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)