EP5895170005
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold x plates
to hold 0.2 mL to 500 mL tues and bottles
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5895170005
Parâmetros
4,000 max. RCF (3,220 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5910R
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)