EP5895150004
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
FA-6x50, aerosol tight, to hold, 6 x 5/50 mL tubes, lid
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Produtos recomendados
Características
lid
to hold 6 x 5/50 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5895150004 (Global)
Parâmetros
18,500 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5920R
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Eppendorf® 5920R Centrifuge rotors are high-speed rotors for applications in 5 mL to 50 mL tubes.
- Aerosol-tight for safe centrifugation of potentially hazardous materials.
- Includes QuickLock rotor lid for ergonomic fast lid locking.
- 45° borehole angle minimizes pellets smear.
- Compact, low weight design for easy handling.
- Made of chemically resistant anodized aluminum.
- Rotor, lid and adapters are autoclavable.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)