Documentos Principais
EP5810739004
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 50 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
Holds 50 mL tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810739004
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 500 mL rectangular buckets
Descrição geral
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)