Documentos Principais
EP5810725003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81-MTP
incl. 4 MTP buckets
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
to hold 4 x MTP/flex buckets
incl. 4 MTP buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810725003
Parâmetros
4,000 max. RCF (3,220 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descrição geral
  • A versatile swing-bucket rotor (A-4-81-MTP) accommodates 2 plate buckets and 2 rectangular tube buckets facilitating mixed loading.
  • Rotor, lid and adapters are autoclavable at 121 °C, 20 min.
  • Optional aerosol-tight caps are available for the safe centrifugation of hazardous samples.
  • Rotor lifetime: max. 100,000 cycles.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)