Documentos Principais
EP5804787005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
capacity, 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
flat bottom
Características
capacity 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle
Holds 175 mL tubes
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804787005 (Global)
Parâmetros
3,175 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
130 mm
Diâmetro
62 mm
compatibilidade
for use with 250 mL round buckets
Descrição geral
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)