Documentos Principais
EP5804728009
Eppendorf® Adapter
holds 50 ml Falcon, pack of 8 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Características
holds 50 ml Falcon
embalagem
pack of 8 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804728009
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 100 mL rectangular bucket
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)